Få mere at vide
Indomethacin Isopropyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Indomethacin Isopropyl Ester |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H22ClNO4/c1-13(2)28-21(25)12-18-14(3)24(20-10-9-17(27-4)11-19(18)20)22(26)15-5-7-16(23)8-6-15/h5-11,13H,12H2,1-4H3 |
| Formel vægt | 399.1237 |