Få mere at vide
Indomethacin Isopropyl Ester, Mikromol™
Artikelnummer. 30050570
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30050570 25 mg
30051114 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30050570 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0584.110025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Indomethacin Isopropyl Ester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Indomethacin Isopropyl Ester
CAS 72616-25-2
Analyt- eller komponentnavne Indomethacin Isopropyl Ester
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C22 H22 Cl N O4
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Indomethacin Isopropyl Ester, 1-(4-Chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-1H-indole-3-acetic acid 1-methylethyl ester
InChI formel InChI=1S/C22H22ClNO4/c1-13(2)28-21(25)12-18-14(3)24(20-10-9-17(27-4)11-19(18)20)22(26)15-5-7-16(23)8-6-15/h5-11,13H,12H2,1-4H3
SMIL COc1ccc2c(c1)c(CC(=O)OC(C)C)c(C)n2C(=O)c3ccc(Cl)cc3
IUPAC navn propan-2-yl 2-[1-(4-chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methylindol-3-yl]acetate
Molekylvægt (g/mol) 399.87
Mængde 25 mg
Formel vægt 399.1237 g/mol