Få mere at vide
Indomethacin Isopropyl Ester, Mikromol™
Beskrivelse
Indomethacin Isopropyl Ester
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Indomethacin Isopropyl Ester |
| CAS | 72616-25-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Indomethacin Isopropyl Ester |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C22 H22 Cl N O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Indomethacin Isopropyl Ester, 1-(4-Chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-1H-indole-3-acetic acid 1-methylethyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C22H22ClNO4/c1-13(2)28-21(25)12-18-14(3)24(20-10-9-17(27-4)11-19(18)20)22(26)15-5-7-16(23)8-6-15/h5-11,13H,12H2,1-4H3 |
| SMIL | COc1ccc2c(c1)c(CC(=O)OC(C)C)c(C)n2C(=O)c3ccc(Cl)cc3 |
| IUPAC navn | propan-2-yl 2-[1-(4-chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methylindol-3-yl]acetate |
| Show More |