missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Indomethacin Ethyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30132513
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30132513 25 mg
30009271 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30132513 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI64103025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 16401-99-3
Molekylær formel C21 H20 Cl N O4
Molekylvægt (g/mol) 385.84
Synonym 1-(4-Chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-1H-indole-3-acetic acid ethyl ester, Indole-3-acetic acid, 1-(p-chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-, ethyl ester (8CI), Ethyl 1-(4-chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methylindole-3-acetate, Ethyl 1-(p-chlorobenzoyl)-2-methyl-5-methoxy-3-indolylacetate, Indomethacin ethyl ester
IUPAC navn ethyl 2-[1-(4-chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methylindol-3-yl]acetate
SMIL CCOC(=O)Cc1c(C)n(C(=O)c2ccc(Cl)cc2)c3ccc(OC)cc13

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Indomethacin Ethyl Ester
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C21H20ClNO4/c1-4-27-20(24)12-17-13(2)23(19-10-9-16(26-3)11-18(17)19)21(25)14-5-7-15(22)8-6-14/h5-11H,4,12H2,1-3H3
Formel vægt 385.1081
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.