Få mere at vide
Indomethacin-d4 Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Indomethacin-d4 Methyl Ester |
| CAS | 1217064-61-3 |
| Molekylær formel | C20H14D4ClNO4 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 1-(4-(Chlorobenzoyl-d4))-5-methoxy-2-methyl-1H-indole-3-acetic Acid Methyl Ester, Methyl N-(p-Chlorobenzoyl-d4)-2-methyl-5-methoxy-3-indolylacetate, L 588983-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C20H18ClNO4/c1-12-16(11-19(23)26-3)17-10-15(25-2)8-9-18(17)22(12)20(24)13-4-6-14(21)7-5-13/h4-10H,11H2,1-3H3/i4D,5D,6D,7D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c(C(=O)n2c(C)c(CC(=O)OC)c3cc(OC)ccc23)c([2H])c([2H])c1Cl |
| IUPAC navn | methyl 2-[1-(4-chloro-2,3,5,6-tetradeuteriobenzoyl)-5-methoxy-2-methylindol-3-yl]acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 375.84 |
| Formel vægt | 375.1175 |