Få mere at vide
Indomethacin Acyl-beta-D-glucuronide (>90%), TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Indomethacin Acyl-beta-D-glucuronide |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H24ClNO10/c1-11-15(10-18(28)36-25-21(31)19(29)20(30)22(37-25)24(33)34)16-9-14(35-2)7-8-17(16)27(11)23(32)12-3-5-13(26)6-4-12/h3-9,19-22,25,29-31H,10H2,1-2H3,(H,33,34)/t19-,20-,21+,22-,25+/m0/s1 |
| Formel vægt | 533.1089 |