Få mere at vide
Indomethacin, 99+%
Artikelnummer. 15425529
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15425529 1 g 1g
15435529 5 g 5g
15445529 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15425529 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J63255.03
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Indomethacin, CAS # 53-86-1, er et indolbaseret ikke-steroid antiinflammatorisk middel (NSAID). | CAS: 53-86-1 | C19H16ClNO4 | 357,79 g/mol
Ikke-selektiv cyclooxygenasehæmmer Indomethacin virker antiinflammatorisk, antipyretisk og smertestillende. Det tjener som en inhibitor af cyclooxygenase, såsom Cox-1 og Cox-2. Ud over dette bruges det som receptpligtig medicin for at reducere feber, stivhed, hævelse og smerte.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • Indomethacin er et syntetisk NSAID af indolfamilien, der hæmmer cyclooxygenase og reducerer frigivelse af prostaglandin og pyrogen
  • Indomethacin kan undertrykke den multi-lægemiddelresistente transportør og derved øge effektiviteten af antineoplastik
  • Indomethacin aktiverer fosfataser, der hæmmer signalveje forbundet med kræftcellemigration og -proliferation
Applikationer
  • Indomethacin kan bruges til laboratorieundersøgelser af cancercelleproliferation, tumorgenese og lægemiddelinteraktioner
  • Indomethacin kan bruges til laboratorieundersøgelse af virkningen af at hæmme multilægemiddelresistenstransportøren eller til nedregulering af overlevelsessignalering i celler via survivin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 53-86-1
Molekylær formel C19H16ClNO4
Molekylvægt (g/mol) 357.79
MDL nummer MFCD00057095
InChI nøgle CGIGDMFJXJATDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym indomethacin, indometacin, indocin, indometacine, indomethacine, indocid, metindol, amuno, indomethazine, imbrilon
PubChem CID 3715
ChEBI CHEBI:49662
IUPAC navn 2-[1-(4-chlorbenzoyl)-5-methoxy-2-methylindol-3-yl]eddikesyre
SMIL CC1=C(C2=C(N1C(=O)C3=CC=C(C=C3)Cl)C=CC(=C2)OC)CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Indomethacin
Smeltepunkt 158 °C til 161 °C
Farve Hvid
Mængde 1 g
FN nummer UN2811
Beilstein 497341
Følsomhed Lysfølsom
Merck Index 14,4968
Opløselighedsinformation Opløselig i ethanol og dimethylsulfoxid.
Formel vægt 357.8
Procent renhed ≥99%
Fysisk form Pulver