Få mere at vide
Indomethacin, 98%
Artikelnummer. 11496380
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11496380 5 g 5g
11406390 25 g 25g
11416390 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11496380 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19910.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    443.70 DKK
    362.65 DKK / 5g
    Spare 81.05 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 53-86-1 | C19H16ClNO4 | 357,79 g/mol
Det er et ikke-steroidt antiinflammatorisk lægemiddel, det bruges til behandling af muskuloskeletale og ledlidelser, herunder slidgigt, leddegigt, gigt, bursitis og senebetændelse. Det finder sin anvendelse som gigthæmmende, ikke-steroid antiinflammatorisk lægemiddel og smertestillende. Det spiller også mange biologiske roller. Derudover udviser Indomethacin adipogene virkninger via binding og aktivering af PPARγ (peroxisomproliferator-aktiveret receptorγ ), en ligand-aktiveret transkriptionsfaktor, der vides at spille en vigtig rolle i adipogenese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed
Opløseligt i acetone (40 mg/ml - klar, gul opløsning), ethanol (20 mg/ml), ether, ricinusolie; Opløselig i chloroform (50 mg/ml - klar, gul, ekstremt viskøs opløsning); nedbrydes af stærk alkali, men stabil i neutrale eller svagt sure medier; uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler, stærke baser og lys. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 53-86-1
Molekylær formel C19H16ClNO4
Molekylvægt (g/mol) 357.79
MDL nummer MFCD00057095
InChI nøgle CGIGDMFJXJATDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym indomethacin, indometacin, indocin, indometacine, indomethacine, indocid, metindol, amuno, indomethazine, imbrilon
PubChem CID 3715
ChEBI CHEBI:49662
IUPAC navn 2-[1-(4-chlorbenzoyl)-5-methoxy-2-methylindol-3-yl]eddikesyre
SMIL CC1=C(C2=C(N1C(=O)C3=CC=C(C=C3)Cl)C=CC(=C2)OC)CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Indomethacin
Smeltepunkt 158 °C til 161 °C
Analyseprocentområde 0.98
Mængde 5 g
FN nummer UN2811
Beilstein 497341
Følsomhed Lysfølsom
Merck Index 14,4968
Opløselighedsinformation Opløselig i acetone (40 mg/ml – klar, gul opløsning), ethanol (20 mg/ml), ether, ricinusolie; Opløselig i kloroform (50 mg/ml – klar, gul, ekstremt viskøs opløsning); nedbrudt af stærk alkali, men stabil i neutrale eller let sure medier; uopløseligt i vand.
Formel vægt 357.8
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Indomethacin
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 1
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P330-Skyl munden.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Indomethacin