Få mere at vide
Indomethacin, 98%
Artikelnummer. 11406390
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11406390 25 g 25g
11496380 5 g 5g
11416390 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11406390 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19910.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 53-86-1 | C19H16ClNO4 | 357.79 g/mol
Det er et ikke-steroidt antiinflammatorisk lægemiddel, det bruges til behandling af muskuloskeletale og ledlidelser, herunder slidgigt, leddegigt, gigt, bursitis og senebetændelse. Det finder sin anvendelse som gigthæmmende, ikke-steroid antiinflammatorisk lægemiddel og smertestillende. Det spiller også mange biologiske roller. Derudover udviser Indomethacin adipogene virkninger via binding og aktivering af PPARγ (peroxisomproliferator-aktiveret receptorγ ), en ligand-aktiveret transkriptionsfaktor, der vides at spille en vigtig rolle i adipogenese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed
Opløseligt i acetone (40 mg/ml - klar, gul opløsning), ethanol (20 mg/ml), ether, ricinusolie; Opløselig i chloroform (50 mg/ml - klar, gul, ekstremt viskøs opløsning); nedbrydes af stærk alkali, men stabil i neutrale eller svagt sure medier; uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler, stærke baser og lys. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 53-86-1
Molekylær formel C19H16ClNO4
Molekylvægt (g/mol) 357.79
MDL nummer MFCD00057095
InChI nøgle CGIGDMFJXJATDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym indomethacin, indometacin, indocin, indometacine, indomethacine, indocid, metindol, amuno, indomethazine, imbrilon
PubChem CID 3715
ChEBI CHEBI:49662
IUPAC navn 2-[1-(4-chlorbenzoyl)-5-methoxy-2-methylindol-3-yl]eddikesyre
SMIL CC1=C(C2=C(N1C(=O)C3=CC=C(C=C3)Cl)C=CC(=C2)OC)CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Indomethacin
Smeltepunkt 158°C to 161°C
Analyseprocentområde 0.98
Mængde 25 g
FN nummer UN2811
Beilstein 497341
Følsomhed Light sensitive
Merck Index 14,4968
Opløselighedsinformation Soluble in acetone (40mg/mL- clear,yellow solution),ethanol (20mg/mL),ether,castor oil; Soluble in chloroform (50mg/mL- clear,yellow,extremely viscous solution); decomposed by strong alkali but stable in neutral or slightly acidic media; insoluble in water.
Formel vægt 357.8
Procent renhed 98%