Få mere at vide
STEMCELL Technologies Indomethacin
Artikelnummer. 17190292
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
17190292 1 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 17190292 Leverandør STEMCELL Technologies Leverandørnr. 73942
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Inhibits COX-1 and COX-2
  • Indomethacin is a non-steroidal, anti-inflammatory agent that inhibits cyclooxygenase (COX) activity, thereby blocking the production of prostaglandins (Vane et al.) Indomethacin inhibits both COX-1 and COX-2 (IC50 = 0.08 and 0.96 μM for recombinant human COX-1 and COX-2, respectively; Kurumbail et al.)
  • Activates peroxisome proliferator-activated receptor-γ (PPARγ), a ligand-activated transcription factor known to play a pivotal role in adipogenesis (Lehmann et al.)
  • Inhibits chondrogenic differentiation in ATDC5 cells and bone marrow stem cells (Caron et al.)
  • Inhibits growth of mouse mammary tumors (Fulton)
  • Induces apoptosis in prostate and gastric cancer cells (Chiou et al.; Liu et al.)
Tekniske data
CAS 53-86-1
Synonym Indocin
Mængde 1 g
Molekylær formel C19H16ClNO4
Renhed ≥99%