Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Indomethacin
Artikelnummer. 15482202 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15482202 100 g 100g
15462202 5 g 5g
15472202 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15482202 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 458031000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1895.00 DKK
    1604.65 DKK / 100g
    Spare 290.35 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Indomethacin, CAS # 53-86-1, er et indolbaseret ikke-steroid antiinflammatorisk middel (NSAID). | CAS: 53-86-1 | C19H16ClNO4 | 357,79 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
•Indomethacin er et syntetisk NSAID af indolfamilien, der hæmmer cyclooxygenase og reducerer frigivelse af prostaglandin og pyrogen
•Indomethacin kan undertrykke den multi-lægemiddelresistente transportør og derved øge effektiviteten af antineoplastik
•Indomethacin aktiverer fosfataser, der hæmmer signalveje forbundet med kræftcellemigration og -proliferation
Applikationer
•Indomethacin kan bruges til laboratorieundersøgelser af cancercelleproliferation, tumorgenese og lægemiddelinteraktioner
•Indomethacin kan bruges til laboratorieundersøgelse af virkningen af at hæmme multilægemiddelresistenstransportøren eller til nedregulering af overlevelsessignalering i celler via survivin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 53-86-1
Molekylær formel C19H16ClNO4
Molekylvægt (g/mol) 357.79
InChI nøgle CGIGDMFJXJATDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym indomethacin, indometacin, indocin, indometacine, indomethacine, indocid, metindol, amuno, indomethazine, imbrilon
PubChem CID 3715
ChEBI CHEBI:49662
IUPAC navn 2-[1-(4-chlorbenzoyl)-5-methoxy-2-methylindol-3-yl]eddikesyre
SMIL CC1=C(C2=C(N1C(=O)C3=CC=C(C=C3)Cl)C=CC(=C2)OC)CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Indomethacin
Smeltepunkt 155,0 °C
Tab ved tørring 0,5% maks. (100 °C, 2 t, 5 mm Hg)
Infrarødt spektrum Autentisk
Mængde 100 g
Formel vægt 357.79
Procent renhed ≥97,5% (HPLC)
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Indomethacin
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P330-Skyl munden.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe.
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.