Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Indomethacin
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
•Indomethacin er et syntetisk NSAID af indolfamilien, der hæmmer cyclooxygenase og reducerer frigivelse af prostaglandin og pyrogen
•Indomethacin kan undertrykke den multi-lægemiddelresistente transportør og derved øge effektiviteten af antineoplastik
•Indomethacin aktiverer fosfataser, der hæmmer signalveje forbundet med kræftcellemigration og -proliferation
Applikationer
•Indomethacin kan bruges til laboratorieundersøgelser af cancercelleproliferation, tumorgenese og lægemiddelinteraktioner
•Indomethacin kan bruges til laboratorieundersøgelse af virkningen af at hæmme multilægemiddelresistenstransportøren eller til nedregulering af overlevelsessignalering i celler via survivin
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Indomethacin |
| Smeltepunkt | 155.0°C |
| Tab ved tørring | 0.5% max. (100°C, 2 h, 5 mm Hg) |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Mængde | 25 g |
| Formel vægt | 357.79 |
| Procent renhed | ≥97.5% (HPLC) |
Sikkerhed og håndtering
- Indomethacin
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 1
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- H300-Livsfarlig ved indtagelse.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
- P330-Skyl munden.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.