Generel beskrivelse
•Indomethacin er et syntetisk NSAID af indolfamilien, der hæmmer cyclooxygenase og reducerer frigivelse af prostaglandin og pyrogen
•Indomethacin kan undertrykke den multi-lægemiddelresistente transportør og derved øge effektiviteten af antineoplastik
•Indomethacin aktiverer fosfataser, der hæmmer signalveje forbundet med kræftcellemigration og -proliferation
Applikationer
•Indomethacin kan bruges til laboratorieundersøgelser af cancercelleproliferation, tumorgenese og lægemiddelinteraktioner
•Indomethacin kan bruges til laboratorieundersøgelse af virkningen af at hæmme multilægemiddelresistenstransportøren eller til nedregulering af overlevelsessignalering i celler via survivin
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Indomethacin |
| Smeltepunkt | 155,0 °C |
| Tab ved tørring | 0,5% maks. (100 °C, 2 t, 5 mm Hg) |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 357.79 |
| Procent renhed | ≥97,5% (HPLC) |
Sikkerhed og håndtering
- Indomethacin
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 1
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- H300-Livsfarlig ved indtagelse.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P330-Skyl munden.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.