Få mere at vide
Indometacin 2,3-Butylene Glycol Ester, Mikromol™
Artikelnummer. 30049120
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30049120 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30049120 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0584.130025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Indometacin 2,3-Butylene Glycol Ester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Indometacin 2,3-Butylene Glycol Ester
CAS 87293-45-6
Analyt- eller komponentnavne Indometacin 2,3-Butylene Glycol Ester
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C23 H24 Cl N O5
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Indometacin 2,3-Butylene Glycol Ester, 1-(4-Chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-1H-indole-3-acetic acid 2-hydroxy-1-methylpropyl ester
InChI formel InChI=1S/C23H24ClNO5/c1-13-19(12-22(27)30-15(3)14(2)26)20-11-18(29-4)9-10-21(20)25(13)23(28)16-5-7-17(24)8-6-16/h5-11,14-15,26H,12H2,1-4H3
SMIL COc1ccc2c(c1)c(CC(=O)OC(C)C(C)O)c(C)n2C(=O)c3ccc(Cl)cc3
IUPAC navn 3-hydroxybutan-2-yl 2-[1-(4-chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methylindol-3-yl]acetate
Molekylvægt (g/mol) 429.89
Mængde 25 mg
Formel vægt 429.1343 g/mol