Få mere at vide
Indolyl-3-(ethyl-beta-bromid), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(2-Bromoethyl)indole |
| CAS | 3389-21-7 |
| Molekylær formel | C10 H10 Br N |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 3-(2-Bromoethyl)indole, Indoramin Hydrochloride Imp. A (BP) |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10BrN/c11-6-5-8-7-12-10-4-2-1-3-9(8)10/h1-4,7,12H,5-6H2 |
| SMIL | BrCCc1c[nH]c2ccccc12 |
| IUPAC navn | 3-(2-bromoethyl)-1H-indol |
| Molekylvægt (g/mol) | 224.1 |
| Formel vægt | 222.9997 |