Få mere at vide
Indolin, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7081152
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
Artikelnummer. 11424453
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A11000.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 496-15-1 | C8H9N | 119.167 g/mol
Indol bruges i parfumeri og til fremstilling af tryptofan, en af de 20 aminosyrer, der almindeligvis findes i animalske proteiner. Det har vigtig anvendelse i industrien for plantevækst. Det bruges til at fremstille indoleddikesyre (auxin) og andre plantevækststoffer, som hjælper med at udvikle rødder i planten. Indol og dets derivater er meget udbredt til fremstilling af parfume, farvestoffer, landbrugskemikalier og medicin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Indol bruges i parfumeri og til fremstilling af tryptofan, en af de 20 aminosyrer, der almindeligvis findes i animalske proteiner. Det har vigtig anvendelse i industrien for plantevækst. Det bruges til at fremstille indoleddikesyre (auxin) og andre plantevækststoffer, som hjælper med at udvikle rødder i planten. Indol og dets derivater er meget udbredt til fremstilling af parfume, farvestoffer, landbrugskemikalier og medicin.
Opløselighed Fuldt blandbar
i vand ved 5 g/L (°20 C).
Noter
Lysfølsom. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares adskilt fra oxidationsmidler, syrer, syrechlorider, syreanhydrider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 496-15-1
Molekylær formel C8H9N
Molekylvægt (g/mol) 119.167
MDL nummer MFCD00005705
InChI nøgle LPAGFVYQRIESJQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym indoline, 2,3-dihydroindole, 1-azaindan, dihydroindole, 1h-indole, 2,3-dihydro, azaindane, benzopyrrolidine, aza-indane, indoline, 19, pubchem7502
PubChem CID 10328
ChEBI CHEBI:43295
IUPAC navn 2,3-dihydro-lH-indol
SMIL C1CNC2=CC=CC=C21
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Indoline
Smeltepunkt -21°C
Tæthed 1.062
Kogepunkt 220°C to 221°C
Flammepunkt 92°C (197°F)
Lugt Odorless
Brydningsindeks 1.593
Mængde 50 g
Beilstein 111915
Følsomhed Light sensitive
Opløselighedsinformation Fully misicible in water at 5g/L (20°C).
Formel vægt 119.17
Procent renhed 99%