Få mere at vide
Indolin, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11434453
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11434453 250 g 250g
11424453 50 g 50g
11414453 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11434453 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11000.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 496-15-1 | C8H9N | 119.167 g/mol
Indol bruges i parfumeri og til fremstilling af tryptofan, en af de 20 aminosyrer, der almindeligvis findes i animalske proteiner. Det har vigtig anvendelse i industrien for plantevækst. Det bruges til at fremstille indoleddikesyre (auxin) og andre plantevækststoffer, som hjælper med at udvikle rødder i planten. Indol og dets derivater er meget udbredt til fremstilling af parfume, farvestoffer, landbrugskemikalier og medicin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Indol bruges i parfumeri og til fremstilling af tryptofan, en af de 20 aminosyrer, der almindeligvis findes i animalske proteiner. Det har vigtig anvendelse i industrien for plantevækst. Det bruges til at fremstille indoleddikesyre (auxin) og andre plantevækststoffer, som hjælper med at udvikle rødder i planten. Indol og dets derivater er meget udbredt til fremstilling af parfume, farvestoffer, landbrugskemikalier og medicin.
Opløselighed Fuldt blandbar
i vand ved 5 g/L (°20 C).
Noter
Lysfølsom. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares adskilt fra oxidationsmidler, syrer, syrechlorider, syreanhydrider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 496-15-1
Molekylær formel C8H9N
Molekylvægt (g/mol) 119.167
MDL nummer MFCD00005705
InChI nøgle LPAGFVYQRIESJQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym indoline, 2,3-dihydroindole, 1-azaindan, dihydroindole, 1h-indole, 2,3-dihydro, azaindane, benzopyrrolidine, aza-indane, indoline, 19, pubchem7502
PubChem CID 10328
ChEBI CHEBI:43295
IUPAC navn 2,3-dihydro-lH-indol
SMIL C1CNC2=CC=CC=C21
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Indoline
Smeltepunkt -21°C
Tæthed 1.062
Kogepunkt 220°C to 221°C
Flammepunkt 92°C (197°F)
Lugt Odorless
Brydningsindeks 1.593
Mængde 250 g
Beilstein 111915
Følsomhed Light sensitive
Opløselighedsinformation Fully misicible in water at 5g/L (20°C).
Formel vægt 119.17
Procent renhed 99%