Få mere at vide
Indolin, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Indol bruges i parfumeri og til fremstilling af tryptofan, en af de 20 aminosyrer, der almindeligvis findes i animalske proteiner. Det har vigtig anvendelse i industrien for plantevækst. Det bruges til at fremstille indoleddikesyre (auxin) og andre plantevækststoffer, som hjælper med at udvikle rødder i planten. Indol og dets derivater er meget udbredt til fremstilling af parfume, farvestoffer, landbrugskemikalier og medicin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Indol bruges i parfumeri og til fremstilling af tryptofan, en af de 20 aminosyrer, der almindeligvis findes i animalske proteiner. Det har vigtig anvendelse i industrien for plantevækst. Det bruges til at fremstille indoleddikesyre (auxin) og andre plantevækststoffer, som hjælper med at udvikle rødder i planten. Indol og dets derivater er meget udbredt til fremstilling af parfume, farvestoffer, landbrugskemikalier og medicin.
Opløselighed Fuldt blandbar
i vand ved 5 g/L (°20 C).
Noter
Lysfølsom. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares adskilt fra oxidationsmidler, syrer, syrechlorider, syreanhydrider.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Indoline |
| Smeltepunkt | -21°C |
| Tæthed | 1.062 |
| Kogepunkt | 220°C to 221°C |
| Flammepunkt | 92°C (197°F) |
| Lugt | Odorless |
| Brydningsindeks | 1.593 |
| Mængde | 50 g |
| Beilstein | 111915 |
| Følsomhed | Light sensitive |
| Vis mere |