Få mere at vide
Indoline, 98%
Artikelnummer. 10568670 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10568670 25 g Glasflaske 25g
10204930 100 g Glasflaske 100g
10053613 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10568670 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 122240250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 496-15-1 | C8H9N | 119.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 496-15-1
Molekylær formel C8H9N
Molekylvægt (g/mol) 119.17
MDL nummer MFCD00005705
InChI nøgle LPAGFVYQRIESJQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym indoline, 2,3-dihydroindole, 1-azaindan, dihydroindole, 1h-indole, 2,3-dihydro, azaindane, benzopyrrolidine, aza-indane, indoline, 19, pubchem7502
PubChem CID 10328
ChEBI CHEBI:43295
IUPAC navn 2,3-dihydro-lH-indol
SMIL C1CNC2=CC=CC=C21
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Indoline
Smeltepunkt -21°C
Farve Brun til farveløs
Tæthed 1.0630g/mL
Kogepunkt 220°C to 221°C
Flammepunkt 92°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.5920 to 1.594
Mængde 25 g
Beilstein 20, 257
Specifik vægtfylde 1.063
Opløselighedsinformation Solubility in water: 5g/L (20°C)
Formel vægt 119.17
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Indoline
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.