Få mere at vide
Indolin-2-carboxylsyre, TRC
Artikelnummer. 30391135
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30391135 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30391135 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI627205500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Indoline-2-carboxylic Acid
CAS 78348-24-0
Molekylær formel C9H9NO2
Mængde 500 mg
Synonym (±)-2,3-Dihydroindole-2-carboxylic Acid, (±)-Indoline-2-carboxylic Acid, 2,3-Dihydro-1H-indole-2-carboxylic Acid, 2,3-Dihydroindole-2-carboxylic Acid, Indoline-2-carboxylic Acid
InChI formel InChI=1S/C9H9NO2/c11-9(12)8-5-6-3-1-2-4-7(6)10-8/h1-4,8,10H,5H2,(H,11,12)
SMIL OC(=O)C1Cc2ccccc2N1
IUPAC navn 2,3-dihydro-1H-indol-2-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 163.17
Formel vægt 163.0633