Få mere at vide
Indolin-2-carboxylsyre, TRC
Product Code. 30398654
Change view
Click to view available options
Mængde:
250 mg
Product Code. Mængde
30398654 250 mg
1 options
Product Code. 30398654 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCI627205250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Indoline-2-carboxylic Acid
CAS 78348-24-0
Molekylær formel C9H9NO2
Mængde 250 mg
Synonym (±)-2,3-Dihydroindole-2-carboxylic Acid, (±)-Indoline-2-carboxylic Acid, 2,3-Dihydro-1H-indole-2-carboxylic Acid, 2,3-Dihydroindole-2-carboxylic Acid, Indoline-2-carboxylic Acid
InChI formel InChI=1S/C9H9NO2/c11-9(12)8-5-6-3-1-2-4-7(6)10-8/h1-4,8,10H,5H2,(H,11,12)
SMIL OC(=O)C1Cc2ccccc2N1
IUPAC navn 2,3-dihydro-1H-indol-2-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 163.17
Formel vægt 163.0633