Få mere at vide
(+/-)-indolin-2-carboxylsyre, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11447136
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11447136 5 g 5g
11457136 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11447136 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25450.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 78348-24-0 | C9H8NO2 | 162.17 g/mol
(± )-Indolin-2-carboxylsyre anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(+/-)-indolin-2-carboxylsyre anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 78348-24-0
Molekylær formel C9H8NO2
Molekylvægt (g/mol) 162.17
MDL nummer MFCD00010635
InChI nøgle QNRXNRGSOJZINA-QMMMGPOBSA-M
Synonym indoline-2-carboxylic acid, +/--indoline-2-carboxylic acid, dl-indoline-2-carboxylic acid, 1h-indole-2-carboxylicacid, 2,3-dihydro, 2,3-dihydroindole-2-carboxylic acid, 1h-indole-2-carboxylic acid, 2,3-dihydro, 2-indolinecarboxylic acid, indoline-2-carboxylicacid, 1-indoline-2-carboxylic acid, pubchem3035
PubChem CID 86074
IUPAC navn 2,3-dihydro-lH-indol-2-carboxylsyre
SMIL [O-]C(=O)[C@@H]1CC2=CC=CC=C2N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (+/-)-Indoline-2-carboxylic acid
Smeltepunkt ∼168°C (decomposition)
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 163.18
Procent renhed 95%