missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Indolelactic acid, MedChemExpress
Beskrivelse
Indolelactic acid (Indole-3-lactic acid) is a tryptophan (Trp) catabolite in Azotobacter vinelandii cultures. Indolelactic acid has anti-inflammation and potential anti-viral activity.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Indolelactic acid |
| CAS | 1821-52-9 |
| Farve | Light Brown |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C11H11NO3 |
| Synonym | Indole-3-lactic acid |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (487.31 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 20 mg/mL (97.46 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | OC(C(CC1=CNC2=CC=CC=C12)O)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 205.21 |
| Mængde | 10 mg |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?