missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Indoleglycerol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Indoleglycerol |
| CAS | 13615-41-3 |
| Molekylær formel | C11H13NO3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Indole-3-glycerol, 1-(1H-Indol-3-yl)-1,2,3-propanetriol |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13NO3/c13-6-10(14)11(15)8-5-12-9-4-2-1-3-7(8)9/h1-5,10-15H,6H2 |
| SMIL | OCC(O)C(O)c1c[nH]c2ccccc12 |
| IUPAC navn | 1-(1H-indol-3-yl)propane-1,2,3-triol |
| Molekylvægt (g/mol) | 207.23 |
| Formel vægt | 207.0895 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?