Få mere at vide
Indoleddikesyre, TRC
Artikelnummer. 30134492
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134492 25 g
17947649 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30134492 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI57734025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 87-51-4
Molekylær formel C10 H9 N O2
Molekylvægt (g/mol) 175.18
Synonym 1H-Indole-3-acetic acid, Indole-3-acetic acid (8CI), (1H-Indol-3-yl)acetic acid, 2-(1H-Indol-3-yl)acetic acid, 2-(3-Indolyl)acetic acid, 3-(Carboxymethyl)-1H-indole, 3-(Carboxymethyl)indole, 3-IAA, 3-Indolylmethylcarboxylic acid, Bioenraiz, GAP, Heteroauxin, IAA, Indoleacetic acid, NSC 3787, Noclosan, Rhizopin, α-IAA, β-IAA, β-Indoleacetic acid, 3-Indolylacetic acid, 3-Indolyl acetic acid
IUPAC navn 2-(1H-indol-3-yl)eddikesyre
SMIL OC(=O)Cc1c[nH]c2ccccc12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Indolyl-acetic acid
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C10H9NO2/c12-10(13)5-7-6-11-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-4,6,11H,5H2,(H,12,13)
Formel vægt 175.0633