Få mere at vide
Indoleacetic Acid-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Indoleacetic Acid-d4 |
| CAS | 76937-77-4 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C10 2H4 H5 N O2 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 1H-Indole-3-acetic acid D4 (indole-4,5,6,7-D4), 1H-Indole-4,5,6,7-d4-3-acetic acid, 2-(4,5,6,7-Tetradeuterio-1H-indol-3-yl)acetic acid, 2-(3-Indolyl-4,5,6,7-d4)acetic acid, 3-Indolylacetic acid-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9NO2/c12-10(13)5-7-6-11-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-4,6,11H,5H2,(H,12,13)/i1D,2D,3D,4D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c([2H])c2c(CC(=O)O)c[nH]c2c1[2H] |
| IUPAC navn | 2-(4,5,6,7-tetradeuterio-1H-indol-3-yl)acetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 179.21 |
| Vis mere |