Få mere at vide
Indoleddikesyre-13C6, TRC
Artikelnummer. 30389901
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30389901 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30389901 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI57734210MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1H-Indole-3-acetic Acid 13C6 (indole-3a,4,5,6,7,7a-13C6)
CAS 100849-36-3
Molekylær formel 13C6 C4 H9 N O2
Mængde 10 mg
Synonym 1H-Indole-3a,4,5,6,7,7a-13C6-3-acetic acid, 1H-Indole-3-acetic acid 13C6 (indole-3a,4,5,6,7,7a-13C6), 2-([3a,4,5,6,7,7a-13C6]-1H-indol-3-yl)acetic acid, 2-(3-Indolyl-3a,4,5,6,7,7a-13C6)acetic acid, 3-Indolylacetic acid-13C6
InChI formel InChI=1S/C10H9NO2/c12-10(13)5-7-6-11-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-4,6,11H,5H2,(H,12,13)/i1+1,2+1,3+1,4+1,8+1,9+1
SMIL OC(=O)Cc1c[nH][13c]2[13cH][13cH][13cH][13cH][13c]12
IUPAC navn 2-(1H-indol-3-yl)eddikesyre
Molekylvægt (g/mol) 181.14
Formel vægt 181.083