Få mere at vide
Indole, TRC
Artikelnummer. 30134784
Skift visning
Mængde:
1 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134784 25 g
30005276 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30134784 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI57732025G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 120-72-9
Molekylær formel C8 H7 N
Molekylvægt (g/mol) 117.15
Synonym Indole, 1H-Indole, Indole (8CI), 1-Azaindene, 1-Benzazole, 2,3-Benzopyrrole, Benzo[b]pyrrole, Ketole, NSC 1964
IUPAC navn 1H-indole
SMIL c1ccc2[nH]ccc2c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Indole
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C8H7N/c1-2-4-8-7(3-1)5-6-9-8/h1-6,9H
Formel vægt 117.0578
Procent renhed >95%