Få mere at vide
Indole, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 12999264 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
12999264 1 mL 1ml
1 options
Artikelnummer. 12999264 Leverandør SPEX Certiprep Leverandørnr. S2260
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
AnalyteCAS No.Concentration
Indole120-72-91000μg/mL
Certificeringer
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA Complaint
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Indole
Emballage 2mL amber prescored glass ampule
CAS 120-72-9, 67-56-1
CAS min % 0.1, 99.9
Koncentration eller sammensætningsnoter Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.1, 99.9
Molekylær formel C8H7N
Til brug med (udstyr) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI nøgle SIKJAQJRHWYJAI-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C=CN2
IUPAC navn 1H-indole
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol-P&T
Molekylvægt (g/mol) 117.151
PubChem CID 798
Mængde 1 mL
ChEBI CHEBI:16881
Vis mere Vis mindre
Product intended for laboratory use only