Få mere at vide
Indole-d7, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Indole-d7 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7N/c1-2-4-8-7(3-1)5-6-9-8/h1-6,9H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D/hD |
| Formel vægt | 124.1018 |