Learn More
Indole-d6, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Indole-d6 |
| CAS | 104959-27-5 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C8HD6N |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 1H-Indole-d6, 1-Azaindene-d6, 1-Benzazole-d6, 2,3-Benzopyrrole-d6, Benzo[b]pyrrole-d6, Ketole-d6, NSC 1964-d6 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7N/c1-2-4-8-7(3-1)5-6-9-8/h1-6,9H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D |
| SMIL | [2H]C1=C([2H])C2=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C2N1[H] |
| Molekylvægt (g/mol) | 123.18 |
| Formel vægt | 123.0955 |
| Show More |