Få mere at vide
Indole-d6, TRC
Artikelnummer. 30406716
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30406716 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30406716 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI57732210MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Indole-d6
CAS 104959-27-5
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C8HD6N
Mængde 10 mg
Synonym 1H-Indole-d6, 1-Azaindene-d6, 1-Benzazole-d6, 2,3-Benzopyrrole-d6, Benzo[b]pyrrole-d6, Ketole-d6, NSC 1964-d6
InChI formel InChI=1S/C8H7N/c1-2-4-8-7(3-1)5-6-9-8/h1-6,9H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D
SMIL [2H]C1=C([2H])C2=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C2N1[H]
Molekylvægt (g/mol) 123.18
Formel vægt 123.0955
Procent renhed >95