Få mere at vide
Indole, 99+%
Artikelnummer. 13488328 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10g
2.5kg
25g
500g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
13488328 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
10162680 10 g Glasflaske 10g
10295300 25 g Glasflaske 25g
10205310 100 g Glasflaske 100g
10041240 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 13488328 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 122150025
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 120-72-9 | C8H7N | 117.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 120-72-9
MDL nummer MFCD00005607
InChI nøgle SIKJAQJRHWYJAI-UHFFFAOYSA-N
Synonym indole, indol, 2,3-benzopyrrole, 1-benzazole, ketole, 1-azaindene, benzopyrrole, 2,3-benzopyrole, caswell no. 498b, indol german
PubChem CID 798
ChEBI CHEBI:16881
IUPAC navn 1H-indol
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C=CN2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Indole
Navn note 98+%
Smeltepunkt 51.0°C to 53.0°C
Farve Hvid til Pink
Tæthed 1.2200g/mL
Kogepunkt 253.0°C to 254.0°C
Flammepunkt 136°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Plastflaske
Molekylær formel C8H7N
Mængde 2.5 kg
Beilstein 20, 304
Merck Index 15, 5003
Specifik vægtfylde 1.22
Opløselighedsinformation Solubility in water: 2.80g/L (25°C). Other solubilities: soluble in hot water,soluble in hot alcohol,ether and benzene,0.1g/mL meoh
Molekylvægt (g/mol) 117.15
Formel vægt 117.15
Procent renhed 99+%
Fysisk form Krystallinsk pulver