Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Indole |
| Navn note | 98+% |
| Smeltepunkt | 51.0°C to 53.0°C |
| Farve | Pink til hvid |
| Tæthed | 1.2200g/mL |
| Kogepunkt | 253.0°C to 254.0°C |
| Flammepunkt | 136°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 99+% |
| Emballage | Glasflaske |
| Show More |
Safety and Handling
- Indole
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Akut toksicitet Kategori 3
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/og sæbe.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.