Få mere at vide
Indole, 99%
Artikelnummer. 11477067
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11477067 50 g 50g
11487067 250 g 250g
11467067 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11477067 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14427.18
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 120-72-9 | C8H7N | 117,151 g/mol
Indol bruges til fremstilling af gramin, som opnås ved Mannich-reaktion dimethylamin og formaldehyd. Det bruges som udgangsmateriale til fremstilling af oxindol og indol-3-carboxaldehyd. I Diels-Alder-reaktionen virker den som dienofil og reagerer med 2-aminofuran for at få stryknin. Det er den aktive komponent i jasminolie, neroliolie og appelsinblomstolie, der bruges i parfumeindustrien. Yderligere er det involveret i fremstillingen af syntetisk jasminolie.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Indol bruges til fremstilling af gramin, som opnås ved Mannich-reaktion dimethylamin og formaldehyd. Det bruges som udgangsmateriale til fremstilling af oxindol og indol-3-carboxaldehyd. I Diels-Alder-reaktionen virker den som dienofil og reagerer med 2-aminofuran for at få stryknin. Det er den aktive komponent i jasminolie, neroliolie og appelsinblomstolie, der bruges i parfumeindustrien. Yderligere er det involveret i fremstillingen af syntetisk jasminolie.
Opløselighed Opløselig i methanol og
vand.
Noter
Lys- og luftfølsom. Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, jern og jernsalte. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 120-72-9
Molekylær formel C8H7N
Molekylvægt (g/mol) 117.151
MDL nummer MFCD00005607
InChI nøgle SIKJAQJRHWYJAI-UHFFFAOYSA-N
Synonym indole, indol, 2,3-benzopyrrole, 1-benzazole, ketole, 1-azaindene, benzopyrrole, 2,3-benzopyrole, caswell no. 498b, indol german
PubChem CID 798
ChEBI CHEBI:16881
IUPAC navn 1H-indol
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C=CN2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Indole
Smeltepunkt 50°C to 54°C
Tæthed 1.22
pH 6
Kogepunkt 253°C to 254°C
Flammepunkt 121°C (249°F)
Lugt Unpleasant
Mængde 50 g
FN nummer UN2811
Beilstein 107693
Følsomhed Light sensitive
Merck Index 14,4963
Opløselighedsinformation Soluble in methanol and water.
Formel vægt 117.15
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Indole
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Indole