Få mere at vide
Indol-7-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15491068
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15491068 1 g 1g
15401078 5 g 5g
15411078 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15491068 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H54931.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1670-83-3 | C9H7NO2 | 161.16 g/mol
Indol-7-carboxylsyre er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Indol-7-carboxylsyre er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt,
der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1670-83-3
Molekylær formel C9H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 161.16
MDL nummer MFCD00210442
InChI nøgle IPDOBVFESNNYEE-UHFFFAOYSA-N
Synonym indole-7-carboxylic acid, 7-indolecarboxylic acid, indole-7-carboxylicacid, zlchem 444, pubchem2475, 7-carboxyindole, acmc-209dvl, indole-7-carboxlic acid, indole 7-carboxylic acid, 1h-indole-7-carboxylicacid
PubChem CID 74281
IUPAC navn 1H-indol-7-carboxylsyre
SMIL C1=CC2=C(C(=C1)C(=O)O)NC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Indole-7-carboxylic acid
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 161.05
Procent renhed 97%