Få mere at vide
Indol-6-boronsyre, 98%
Artikelnummer. 15480058
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15480058 250 mg 250mg
15470058 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15480058 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H53313.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-09-2026
CAS: 147621-18-9 | C8H8BNO2 | 160,97 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 147621-18-9
Molekylær formel C8H8BNO2
Molekylvægt (g/mol) 160.97
MDL nummer MFCD03095176
InChI nøgle ZVMHOIWRCCZGPZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym indole-6-boronic acid, 6-indolylboronic acid, 1h-indol-6-yl boronic acid, 6-indoleboronic acid, indole-6-boronicacid, 1h-indol-6-yl-6-boronic acid, 6-borono-1h-indole, 6-indole boronic acid, 6-boronoindole, 1h-indole-6-boronic acid
PubChem CID 2763205
IUPAC navn 1H-indol-6-ylboronsyre
SMIL OB(O)C1=CC=C2C=CNC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Indole-6-boronic acid
Smeltepunkt 177°C to 181°C
Mængde 250 mg
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 160.97
Procent renhed 98%