Få mere at vide
Indol-5-carboxylsyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Indole-5-carboxylic Acid |
| CAS | 1670-81-1 |
| Molekylær formel | C9H7NO2 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 5-Carboxyindole |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7NO2/c11-9(12)7-1-2-8-6(5-7)3-4-10-8/h1-5,10H,(H,11,12) |
| SMIL | OC(=O)c1ccc2[nH]ccc2c1 |
| IUPAC navn | 1H-indol-5-carboxylsyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 161.16 |
| Formel vægt | 161.0477 |