Få mere at vide
Indol-5-carboxylsyre, 98%
Beskrivelse
Indol-5-carboxylsyre er det egnede reagens, der bruges til at studere den intermolekylære exciterede protonoverførsel i indol-2-carboxylsyre og indol-5-carboxylsyre i forskellige opløsningsmidler i sure, basiske og neutrale medier ved steady state og tidsopløst fluorescensspektroskopi. Det kan bruges i den elektrokemiske syntese af poly(indol-5-carboxylsyre) (PICA) film. Anvendes også som reaktant til fremstilling af tryptophan dioxygenase hæmmere pyridyl-ethenyl-indoler, som potentielle anticancer immunomodulatorer, syntese af indirubin derivater og amidkonjugater med ketoprofen, som hæmmere af Gli1-medieret transkription i Hedgehog pathway.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Indol-5-carboxylsyre er det egnede reagens, der bruges til at studere den intermolekylære exciterede protonoverførsel i indol-2-carboxylsyre og indol-5-carboxylsyre i forskellige opløsningsmidler i sure, basiske og neutrale medier ved steady state og tidsopløst fluorescensspektroskopi. Det kan bruges i den elektrokemiske syntese af poly(indol-5-carboxylsyre) (PICA) film. Anvendes også som reaktant til fremstilling af tryptophan dioxygenase hæmmere pyridyl-ethenyl-indoler, som potentielle anticancer immunomodulatorer, syntese af indirubin derivater og amidkonjugater med ketoprofen, som hæmmere af Gli1-medieret transkription i Hedgehog pathway.
Opløselighed Opløseligt i ethanol
(50 mg/ml), dimethylsulfoxid og methanol.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Indole-5-carboxylic acid |
| Smeltepunkt | 208 °C til 212 °C |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 124391 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i ethanol (50 mg/ml), dimethylsulfoxid og methanol. |
| Formel vægt | 161.16 |
| Procent renhed | 98% |