Få mere at vide
Indole-5-carboxylic acid, 98%
Artikelnummer. 11478567
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11478567 1 g 1g
11488567 5 g 5g
11498567 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11478567 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18627.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1670-81-1 | C9H6NO2 | 160.15 g/mol
Indol-5-carboxylsyre er det egnede reagens, der bruges til at studere den intermolekylære exciterede protonoverførsel i indol-2-carboxylsyre og indol-5-carboxylsyre i forskellige opløsningsmidler i sure, basiske og neutrale medier ved steady state og tidsopløst fluorescensspektroskopi. Det kan bruges i den elektrokemiske syntese af poly(indol-5-carboxylsyre) (PICA) film. Anvendes også som reaktant til fremstilling af tryptophan dioxygenase hæmmere pyridyl-ethenyl-indoler, som potentielle anticancer immunomodulatorer, syntese af indirubin derivater og amidkonjugater med ketoprofen, som hæmmere af Gli1-medieret transkription i Hedgehog pathway.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Indol-5-carboxylsyre er det egnede reagens, der bruges til at studere den intermolekylære exciterede protonoverførsel i indol-2-carboxylsyre og indol-5-carboxylsyre i forskellige opløsningsmidler i sure, basiske og neutrale medier ved steady state og tidsopløst fluorescensspektroskopi. Det kan bruges i den elektrokemiske syntese af poly(indol-5-carboxylsyre) (PICA) film. Anvendes også som reaktant til fremstilling af tryptophan dioxygenase hæmmere pyridyl-ethenyl-indoler, som potentielle anticancer immunomodulatorer, syntese af indirubin derivater og amidkonjugater med ketoprofen, som hæmmere af Gli1-medieret transkription i Hedgehog pathway.
Opløselighed Opløseligt i ethanol
(50 mg/ml), dimethylsulfoxid og methanol.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 1670-81-1
Molekylær formel C9H6NO2
Molekylvægt (g/mol) 160.15
MDL nummer MFCD00005678
InChI nøgle IENZCGNHSIMFJE-UHFFFAOYSA-M
Synonym indole-5-carboxylic acid, 5-carboxyindole, 5-indolecarboxylic acid, indole-5-carboxylic aicd, pubchem1694, 5-carboxy-1h-indole, indole-5-carboxylicacid, indol-5-carboxylic acid, 5-indole carboxylic acid, indole 5-carboxylic acid
PubChem CID 74280
IUPAC navn 1H-indol-5-carboxylsyre
SMIL [O-]C(=O)C1=CC=C2NC=CC2=C1
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale Indole-5-carboxylic acid
Smeltepunkt 208°C to 212°C
Mængde 1 g
Beilstein 124391
Opløselighedsinformation Soluble in ethanol (50mg/ml),dimethyl sulfoxide and methanol.
Formel vægt 161.16
Procent renhed 98%
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.