Få mere at vide
Indole-5-carboxaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30400082
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30400082 25 g
1 options
Artikelnummer. 30400082 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI61501025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Indole-5-carboxaldehyde
CAS 1196-69-6
Molekylær formel C9 H7 N O
Mængde 25 g
Synonym 1H-Indole-5-carboxaldehyde, Indole-5-carboxaldehyde (7CI,8CI), 5-Formylindole, Indole-5-aldehyde, Indole-5-carbaldehyde
InChI formel InChI=1S/C9H7NO/c11-6-7-1-2-9-8(5-7)3-4-10-9/h1-6,10H
SMIL O=Cc1ccc2[nH]ccc2c1
IUPAC navn 1H-indol-5-carbaldehyd
Molekylvægt (g/mol) 145.16
Formel vægt 145.0528