Få mere at vide
Indole-5-carboxaldehyde, TRC
Artikelnummer. 30396768
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30396768 10 g
1 options
Artikelnummer. 30396768 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI61501010G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Indole-5-carboxaldehyde
CAS 1196-69-6
Molekylær formel C9 H7 N O
Mængde 10 g
Synonym 1H-Indole-5-carboxaldehyde, Indole-5-carboxaldehyde (7CI,8CI), 5-Formylindole, Indole-5-aldehyde, Indole-5-carbaldehyde
InChI formel InChI=1S/C9H7NO/c11-6-7-1-2-9-8(5-7)3-4-10-9/h1-6,10H
SMIL O=Cc1ccc2[nH]ccc2c1
IUPAC navn 1H-indole-5-carbaldehyde
Molekylvægt (g/mol) 145.16
Formel vægt 145.0528