Få mere at vide
Indol-5-carbonitril, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11454837
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11454837 5 g 5g
11444837 1 g 1g
11464837 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11454837 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21810.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 15861-24-2 | C9H6N2 | 142.161 g/mol
Reaktant brugt til parallel syntese af dihydroisoquinoliner via sølv og L-prolin co-katalyseret tre-komponent koblingsreaktion, fremstilling af ny PPARα /γ dobbeltagonister til potentiel behandling af metabolisk syndrom og IDDM, kemoselektiv og regioselektiv fremstilling af benzoylindoler, 4,5-dihydrocyclopenta[c]quinoliner ved palladium-katalyserede ring-ekspansionsreaktionsalkyner, ved anvendelse af O2 som oxidant og vinylindoler ved hydroarylering af hydroarylering af bromidalkyner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Reaktant brugt til parallel syntese af dihydroisoquinoliner via sølv og L-prolin co-katalyseret tre-komponent koblingsreaktion, fremstilling af ny PPARα /γ dobbeltagonister til potentiel behandling af metabolisk syndrom og IDDM, kemoselektiv og regioselektiv fremstilling af benzoylindoler, 4,5-dihydrocyclopenta[c]quinoliner ved palladium-katalyserede ring-ekspansionsreaktionsalkyner, ved anvendelse af O2 som oxidant og vinylindoler ved hydroarylering af hydroarylering af bromidalkyner.
Opløselighed
Opløselig i chloroform, hexan og methanol. Uopløseligt i vand.
Noter
Lysfølsom, opbevares i mørke. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15861-24-2
Molekylær formel C9H6N2
Molekylvægt (g/mol) 142.161
MDL nummer MFCD00005669
InChI nøgle YHYLDEVWYOFIJK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-cyanoindole, indole-5-carbonitrile, 5-cyano indole, 5-cyano-1h-indole, indole-5-cyano, 5-indolecarbonitrile, 5-cyano-indole, indol-5-carbonitrile, indole, 5-cyano, pubchem7326
PubChem CID 27513
IUPAC navn 1H-indol-5-carbonitril
SMIL C1=CC2=C(C=CN2)C=C1C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Indole-5-carbonitrile
Smeltepunkt 104 °C til 108 °C
Lugt Odorless
Mængde 5 g
Beilstein 116738
Følsomhed Light sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in chloroform,hexane and methanol. Insoluble in water.
Formel vægt 142.16
Procent renhed ≥98%