Få mere at vide
Indole-4,5,6,7-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Indole-4,5,6,7-d4 |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7N/c1-2-4-8-7(3-1)5-6-9-8/h1-6,9H/i1D,2D,3D,4D |