Få mere at vide
Indol-3-pyruvinsyre, TRC
Artikelnummer. 30390310
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30390310 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30390310 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI627180100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Indole-3-pyruvic Acid
CAS 392-12-1
Molekylær formel C11 H9 N O3
Mængde 100 mg
Synonym α-Oxo-1H-indole-3-propanoic Acid, Indolepyruvic Acid, 1H-Indole-3-pyruvic Acid, 3-(3-Indolyl)-2-oxopropanoic Acid, 3-(3-Indolyl)pyruvic Acid, 3-Indolylpyroracemic Acid, 3-Indolylpyruvic Acid, Indole-3-pyruvate, Indolyl-3-pyruvate, NSC 88874, POL 240, β-Indolepyruvic Acid, β-Indolylpyruvic Acid
InChI formel InChI=1S/C11H9NO3/c13-10(11(14)15)5-7-6-12-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-4,6,12H,5H2,(H,14,15)
SMIL OC(=O)C(=O)Cc1c[nH]c2ccccc12
IUPAC navn 3-(1H-indol-3-yl)-2-oxo-propansyre
Molekylvægt (g/mol) 203.19
Formel vægt 203.0582