Få mere at vide
Indol-3-propionsyre, 98%
Artikelnummer. 11371737
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11371737 25 g 25g
11361737 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11371737 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L04877.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 830-96-6 | C11H11NO2 | 189,21 g/mol
Indol-3-propionsyre er en reaktant til fremstilling af fluorescerende analoger af strigolactoner, melanocortinreceptorligander, histamin H4-receptoragonister og NR2B/NMDA-receptorantagonister. Det bruges også som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer. Det bruges også til at studere som et supplement til at forbedre perfusion efter levertransplantation.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Indol-3-propionsyre er en reaktant til fremstilling af fluorescerende analoger af strigolactoner, melanocortinreceptorligander, histamin H4-receptoragonister og NR2B/NMDA-receptorantagonister. Det bruges også som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer. Det bruges også til at studere som et supplement til at forbedre perfusion efter levertransplantation.
Opløselighed
Det er lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 830-96-6
Molekylær formel C11H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 189.21
MDL nummer MFCD00005660
InChI nøgle GOLXRNDWAUTYKT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-indolepropionic acid, indole-3-propionic acid, 3-1h-indol-3-yl propanoic acid, 1h-indole-3-propanoic acid, indolepropionic acid, indolylpropionic acid, 3-3-indolyl propionic acid, 3-3-indolyl propanoic acid, ipa auxin, 1h-indole-3-propionic acid
PubChem CID 3744
ChEBI CHEBI:43580
IUPAC navn 3-(lH-indol-3-yl)propansyre
SMIL OC(=O)CCC1=CNC2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Indole-3-propionic acid
Smeltepunkt 132°C to 135°C
Mængde 25 g
Beilstein 147733
Opløselighedsinformation It is slightly soluble in water.
Formel vægt 189.21
Procent renhed 98%