Få mere at vide
Indol-3-karboxylsyre, TRC
Artikelnummer. 30396412
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30396412 5 g
1 options
Artikelnummer. 30396412 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI6290005G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1H-Indole-3-carboxylic Acid
CAS 771-50-6
Molekylær formel C9 H7 N O2
Mængde 5 g
Synonym 1H-Indole-3-carboxylic acid, Tropisetron Hydrochloride Imp. B (EP), Indole-3-carboxylic acid (8CI), 3-Carboxyindole, 3-Indoleformic acid, 3-Indolylcarboxylic acid, Indol-3-carboxylic acid, Indole-β-carboxylic acid, β-Indolylcarboxylic acid
InChI formel InChI=1S/C9H7NO2/c11-9(12)7-5-10-8-4-2-1-3-6(7)8/h1-5,10H,(H,11,12)
SMIL OC(=O)c1c[nH]c2ccccc12
IUPAC navn 1H-indol-3-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 161.16
Formel vægt 161.0477