Få mere at vide
Indole-3-carboxylic acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16497816
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16497816 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16497816 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY40161
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress Indole-3-carboxylic acid is a normal urinary indolic tryptophan metabolite and has been found elevated in patients with liver diseases.
Indole-3-carboxylic acid is a normal urinary indolic tryptophan metabolite and has been found elevated in patients with liver diseases.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Indole-3-carboxylic acid
CAS 771-50-6
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C9H7NO2
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (620.50 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(O)C1=CNC2=CC=CC=C12
Molekylvægt (g/mol) 161.16
Mængde 100 mg
Formel vægt 161.16
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism