Få mere at vide
Indol-3-carboxylsyre, 99%
Artikelnummer. 10710591 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10710591 1 g Glasflaske 1g
10128093 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10710591 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 307610010
CAS: 771-50-6 | C9H7NR.2 | 161,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 771-50-6
Molekylær formel C9H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 161.16
MDL nummer MFCD00005624
InChI nøgle KMAKOBLIOCQGJP-UHFFFAOYSA-N
Synonym indole-3-carboxylic acid, 3-indoleformic acid, 3-carboxyindole, indole-3-carboxylicacid, 3-indolecarboxylic acid, indole-3-carboxylate, 3-indolylcarboxylic acid, beta-indolylcarboxylic acid, indole-3 carboxylic acid, ico
PubChem CID 69867
ChEBI CHEBI:24809
IUPAC navn 1H-indol-3-carboxylsyre
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(=CN2)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Indole-3-carboxylic acid
Smeltepunkt 200 °C til 203 °C
Farve Beige
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 161.16
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver