Få mere at vide
Indol-3-carboxylsyre, 98%
Artikelnummer. 11470473
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11470473 25 g 25g
11450473 1 g 1g
11460473 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11470473 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12634.14
CAS: 771-50-6 | C9H7NO2 | 161,16 g/mol
Indol-3-carboxylsyre bruges som råmateriale i syntese. Strukturerne af derivaterne af indol-3-carboxylsyre blev undersøgt ved hjælp af gaskromatografi med højopløsningsmassespektrometri (GC-HRMS), ultrahøjtydende væskekromatografi i kombination med højopløsningstandemmassespektrometri (UHPLC-HRMS), nuklear magnetisk resonansspektroskopi (NMR) og Fourred Transformation Spectroscopy. Reaktant til fremstilling af: Anticancermidler, Derivater af aminosyrer og peptider, Serotonin 5-HT4-receptorantagonister, Primære acylurinstoffer, Inhibitorer af Gli1-medieret transkription i Hedgehog-vejen, Serotonin 5-HT6-antagonister, Very Late Antigen-4 (VLA-B-4-receptorer) (VLA-tagrosin-receptor) kinasehæmmere, potentielt terapeutisk middel til Alzheimers sygdom, vinylesterpseudotripeptidproteasomhæmmere
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Indol-3-carboxylsyre anvendes som råmateriale i syntese. Strukturerne af derivaterne af indol-3-carboxylsyre blev undersøgt ved hjælp af gaskromatografi med højopløsningsmassespektrometri (GC-HRMS), ultrahøjtydende væskekromatografi i kombination med højopløsningstandemmassespektrometri (UHPLC-HRMS), nuklear magnetisk resonansspektroskopi (NMR) og Fourred Transformation Spectroscopy. Reaktant til fremstilling af: Anticancermidler, Derivater af aminosyrer og peptider, Serotonin 5-HT4-receptorantagonister, Primære acylurinstoffer, Inhibitorer af Gli1-medieret transkription i Hedgehog-vejen, Serotonin 5-HT6-antagonister, ′
Very Late Antigen-4
(VLA-B-4-receptorer) (VLA-tagrosin-receptor) kinasehæmmere, potentielt terapeutisk middel til Alzheimers sygdom, Vinylester pseudotripeptid proteasomhæmmere Opløselighed
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler. Stabil under almindelige forhold.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 771-50-6
Molekylær formel C9H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 161.16
MDL nummer MFCD00005624
InChI nøgle KMAKOBLIOCQGJP-UHFFFAOYSA-N
Synonym indole-3-carboxylic acid, 3-indoleformic acid, 3-carboxyindole, indole-3-carboxylicacid, 3-indolecarboxylic acid, indole-3-carboxylate, 3-indolylcarboxylic acid, beta-indolylcarboxylic acid, indole-3 carboxylic acid, ico
PubChem CID 69867
ChEBI CHEBI:24809
IUPAC navn 1H-indol-3-carboxylsyre
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(=CN2)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Indole-3-carboxylic acid
Smeltepunkt ∼239 °C (dekomponering)
Mængde 25 g
Beilstein 129435
Opløselighedsinformation Opløselig i 95% Ethanol: 50 mg/ml, også opløselig i methanol.
Formel vægt 161.16
Procent renhed 98%