Få mere at vide
Indol-3-carboxylsyre, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11460473
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 11460473
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A12634.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 771-50-6 | C9H7NO2 | 161.16 g/mol
Indol-3-carboxylsyre bruges som råmateriale i syntese. Strukturerne af derivaterne af indol-3-carboxylsyre blev undersøgt ved hjælp af gaskromatografi med højopløsningsmassespektrometri (GC-HRMS), ultrahøjtydende væskekromatografi i kombination med højopløsningstandemmassespektrometri (UHPLC-HRMS), nuklear magnetisk resonansspektroskopi (NMR) og Fourred Transformation Spectroscopy. Reaktant til fremstilling af: Anticancermidler, Derivater af aminosyrer og peptider, Serotonin 5-HT4-receptorantagonister, Primære acylurinstoffer, Inhibitorer af Gli1-medieret transkription i Hedgehog-vejen, Serotonin 5-HT6-antagonister, Very Late Antigen-4 (VLA-B-4-receptorer) (VLA-tagrosin-receptor) kinasehæmmere, potentielt terapeutisk middel til Alzheimers sygdom, vinylesterpseudotripeptidproteasomhæmmere
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Indol-3-carboxylsyre anvendes som råmateriale i syntese. Strukturerne af derivaterne af indol-3-carboxylsyre blev undersøgt ved hjælp af gaskromatografi med højopløsningsmassespektrometri (GC-HRMS), ultrahøjtydende væskekromatografi i kombination med højopløsningstandemmassespektrometri (UHPLC-HRMS), nuklear magnetisk resonansspektroskopi (NMR) og Fourred Transformation Spectroscopy. Reaktant til fremstilling af: Anticancermidler, Derivater af aminosyrer og peptider, Serotonin 5-HT4-receptorantagonister, Primære acylurinstoffer, Inhibitorer af Gli1-medieret transkription i Hedgehog-vejen, Serotonin 5-HT6-antagonister, ′
Very Late Antigen-4
(VLA-B-4-receptorer) (VLA-tagrosin-receptor) kinasehæmmere, potentielt terapeutisk middel til Alzheimers sygdom, Vinylester pseudotripeptid proteasomhæmmere Opløselighed
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler. Stabil under almindelige forhold.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 771-50-6
Molekylær formel C9H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 161.16
MDL nummer MFCD00005624
InChI nøgle KMAKOBLIOCQGJP-UHFFFAOYSA-N
Synonym indole-3-carboxylic acid, 3-indoleformic acid, 3-carboxyindole, indole-3-carboxylicacid, 3-indolecarboxylic acid, indole-3-carboxylate, 3-indolylcarboxylic acid, beta-indolylcarboxylic acid, indole-3 carboxylic acid, ico
PubChem CID 69867
ChEBI CHEBI:24809
IUPAC navn 1H-indol-3-carboxylsyre
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(=CN2)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Indole-3-carboxylic acid
Smeltepunkt ∼239°C (decomposition)
Mængde 5 g
Beilstein 129435
Opløselighedsinformation Soluble in 95% Ethanol: 50mg/ml,also soluble in methanol.
Formel vægt 161.16
Procent renhed 98%